Learn More
1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10793833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10793833 1 g 1 Gramm
10213622 10 g 10 Gramm
11316965 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793833 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00212DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 17610-21-8
Summenformel C16H22O
Molekulargewicht (g/mol) 230.351
InChI-Schlüssel IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene
PubChem CID 2747562
IUPAC-Name 1-(5,5,8,8-Tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Formelmasse 230.35
Reinheit (%) 95%