Learn More
1,5-Dihydroxynaphthalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361637 1000 g 1 Kilogramm
11351637 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04599.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 83-56-7 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
1,5-Dihydroxynaphthalene is an intermediate of synthetic mordant azo dyes. It is an intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyestuff fields and photograph industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Dihydroxynaphthalin ist ein Zwischenprodukt synthetischer M-Azofarbstoffe. Es ist ein Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, Pharmazie, Farbstoffindustrie und in der Fotobranche verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-56-7
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.172
MDL-Nummer MFCD00003980
InChI-Schlüssel BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dihydroxynaphthalene, 1,5-naphthalenediol, 1,5-dihydroxy naphthalene, oxidation base, durafur developer e, 1,5-dihydroxynapthalene, unii-p25hc23vh6, 1,5-dihydroxynaphtalene, 1.5-naphthalenediol, pubchem22990
PubChem CID 6749
IUPAC-Name naphthalin-1,5-diol
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2O)C(=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dihydroxynaphthalene
Schmelzpunkt ∽260°C (decomposition)
Flammpunkt 252°C (486°F)
Menge 1000 g
Beilstein 2044951
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 98%