Learn More
1,5-Diphenylcarbazid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487976 25 g 25 Gramm
11497976 100 g 100 Gramm
11407986 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14060.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242.282 g/mol
1,5-Diphenylcarbazide is used in the colorimteric determination of chromium, osmium as well as in the detection of cadmium, mercury, magnesium, emetine and aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Diphenylcarbazid wird bei der kolorimterischen Bestimmung von Chrom, Osmium sowie beim Nachweis von Cadmium, Quecksilber, Magnesium, Emetin und Aldehyden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Eisessigsäure, Alkohol und Aceton. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Den Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-22-7
Summenformel C13H14N4O
Molekulargewicht (g/mol) 242.282
MDL-Nummer MFCD00003013
InChI-Schlüssel KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
IUPAC-Name 1,3-Dianilinharnstoff
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Diphenylcarbazide
Schmelzpunkt 170°C to 176°C
Menge 25 g
Beilstein 752039
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,3321
Löslichkeitsinformationen Soluble in glacial acetic acid,alcohol and acetone. Slightly soluble in water.
Formelmasse 242.28
Reinheit (%) ≥97%