Learn More
1,5-Diphenylcarbazon, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasgefäß
Packungsgröße:
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 538-62-5 |
| Schmelzpunkt | 153°C |
| Farbe | Orange |
| Verpackung | Glasgefäß |
| Summenformel | C13H12N4O |
| MDL-Nummer | 3024 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1,5-diphenylcarbazone, diazenecarboxylic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, unii-5uyj4r0d5t, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide, sym-diphenylcarbazone, 5uyj4r0d5t, chembl79409, 3-hydroxy-1,5-diphenylformazan, phenyldiazenecarboxylic acid 2-phenylhydrazide, 3-phenylamino-1-phenylimino urea |
| InChI-Schlüssel | ZFWAHZCOKGWUIT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)N=NC2=CC=CC=C2 |
| Mehr anzeigen |