Beschreibung
BRAND™ Einweg-Mikrozentrifugenröhrchen sind so konzipiert, dass sie die strengen Anforderungen von PCR-Ansätzen, Probenlagerung und anderen Anwendungen erfüllen, die eine hohe Reinheit erfordern. Diese aus hochwertigem, neuem Polypropylen hergestellten Mikroröhrchen bieten außergewöhnliche Leistung mit Eigenschaften, die die Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Probenintegrität verbessern. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
- BIO-CERT™ PCR-QUALITÄT: Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren, wodurch ein Höchstmaß an Reinheit für sensible Anwendungen gewährleistet wird.
- Deckeloptionen:
- Snap-On Deckel: Leicht zu öffnende, dicht schließende Deckel, die mit einer Hand bedient werden können.
- Deckelverschlüsse: Verbesserter Schutz vor versehentlichem Öffnen, ideal zum Erhitzen von Proben.
- Verfügbare Größen: Erhältlich in den Größen 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml.
- Sterile und nicht sterile Optionen: Wählen Sie je nach Ihren Arbeitsablaufanforderungen zwischen sterilen und nicht sterilen Ausführungen.
- Autoklavierbar: Kann bei 121 °C (°2 bar) gemäß DIN EN 285 autoklaviert werden.
- Graduierten-Design: Gut lesbare Graduierungsmarkierungen für eine genaue Volumenabschätzung.
- Farboptionen: Erhältlich in mehreren Farben zur einfacheren Probenidentifizierung.
- Hohe Leistung: Eine gleichmäßige Wandstärke und ein hochtransparentes Material gewährleisten konsistente und reproduzierbare Ergebnisse.
- Praktisches Design: Konischer Boden für optimale Durchmischung und Probenrückgewinnung. Die dichte, auslaufsichere Versiegelung lässt sich auch mit Handschuhen leicht öffnen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DNA-, RNase-, Dnase- und pyrogenfrei |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 mL |
| Farbe | Orange |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugation oder Lagerung bei Raumtemperatur |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrozentrifuge |
| Höhe (metrisch) | 41 mm |
| Mehr anzeigen |