Learn More
Greiner Bio-One 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Verschlusstyp:
Kappe
Nicht enthalten
Packungsgröße:
1000 Stück
3000 Stück
Beschreibung
- Material: Polypropylen
- Nur für die einmalige Verwendung
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
- Geeignet für Eppendorf Zentrifugen und Systeme
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 1.5 ml |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Ja |
| Verschlusstyp | Kappe |