Learn More
Greiner Bio-One 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Product Code. 11759502
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Verschlusstyp:
Kappe
Nicht enthalten
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
3000 Stück
Product Code. 11759502
missing translation for 'mfr': Greiner Bio-One 616275
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Nur für den Einmalgebrauch geeignet. Greiner Bio-One Cell 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind frei von Schwermetallen.
  • Material: Polypropylen
  • Nur für die einmalige Verwendung
  • Erhältlich in verschiedenen Farben
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
  • Geeignet für Eppendorf Zentrifugen und Systeme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Grün
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 1.5 ml
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Verschlusstyp Kappe