Learn More
Labcon™ SuperSpin™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16634002
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernstein
Blau
Gelb
Grün
Klar
Naturfarben
Orange
Purpur
Rot
Verschieden
Sterilität:
Steril
Unsteril
Art der Kappe:
Extra großer Schnappverschluss
Schnappverschluss
Packungsgröße:
500 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Sterilität Art der Kappe unitSize
16634002 Naturfarben Unsteril Schnappverschluss 500 Stück
16644002 Bernstein Unsteril Schnappverschluss 500 Stück
16654002 Gelb Unsteril Schnappverschluss 500 Stück
16664002 Orange Unsteril Schnappverschluss 500 Stück
16674002 Rot Unsteril Schnappverschluss 500 Stück
16684002 Blau Unsteril Schnappverschluss 500 Stück
16694002 Grün Unsteril Schnappverschluss 500 Stück
16604012 Verschieden Unsteril Schnappverschluss 500 Stück
17537886 Klar Steril Schnappverschluss 500 Stück
17547886 Purpur Unsteril Extra großer Schnappverschluss 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16634002 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 30168700009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Mikrozentrifugenröhrchen umfassen befestigte flache, leicht zu öffnende Schnappverschlüsse, seitliche Graduierungen und eine mattierte Schreibfläche.
  • Ultrahochzentrifugation bis zu 40.000 x g
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
  • Einfrierbar bis -80 °C
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Farbe Naturfarben
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation
Anzahl pro Packung 500/Packung
Verpackung 500 Beutel/Packung; 10 Packungen/Karton
Reinigungsnachweise Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin
Sterilität Unsteril
Produktlinie SuperSpin
Graduated Ja
Max. RZB 40.000 RZB