Learn More
1,6-Dibrom-2-Hydroxynaphthalin-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11327096
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327096 25 g 25 Gramm
11317096 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07019.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1779-10-8
Summenformel C11H6Br2O3
Molekulargewicht (g/mol) 345.97
MDL-Nummer MFCD00046367
InChI-Schlüssel WNMKUIQCIRAXBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid, 1,6-dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,7-dibromo-3-hydroxy, 1,6-dibromo-2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthoic acid,7-dibromo-3-hydroxy, 2-naphthalenecarboxylic acid,7-dibromo-3-hydroxy, acmc-1btqt, 2-naphthoic acid, 4,7-dibromo-3-hydroxy, labotest-bb lt00455402, 1,6-dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carb
PubChem CID 74502
IUPAC-Name 4,7-dibrom-3-hydroxynaphthalin-2-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(O)C(Br)=C2C=CC(Br)=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 249°C to 253°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
Beilstein 2378969
Formelmasse 345.98
Reinheit (%) 97%