Learn More
1,6-Diphenyl-1,3,5-Hexatrien, TRC
Artikelnummer. 30135391
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135391 1 g 1 Gramm
30004944 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135391 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4898781G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1720-32-7
Summenformel C18 H16
Molekulargewicht (g/mol) 232.32
Synonym 1,6-Diphenylhexatriene, DPH, DPH (dye), Diphenylhexatriene, NSC 90479, alpha,ω-Diphenylhexatriene, 1,1'-(1,3,5-Hexatriene-1,6-diyl)bis[benzene];
IUPAC-Name 6-Phenylhexa-1,3,5-Trienylbenzol
SMILES C(=CC=Cc1ccccc1)C=Cc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H16/c1(5-11-17-13-7-3-8-14-17)2-6-12-18-15-9-4-10-16-18/h1-16H