Learn More
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]Heptan-2-on-Oxim, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10262532
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10262532
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB09928DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 13559-66-5
Summenformel C10H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 167.252
MDL-Nummer MFCD00210161
InChI-Schlüssel OVFDEGGJFJECAT-DHZHZOJOSA-N
Synonym 2-bornanone oxime, camphor, d-oxime, 2-camphanone oxime, camphoroxime, bornan-2-one oxime, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one oxime, +-camphor oxime, camphor oxime, d-camphor oxime, camphor, oxime 6ci,7ci,8ci
PubChem CID 5908504
IUPAC-Name (NE)-N-(4,7,7-Trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyliden)hydroxylamin
SMILES CC1(C2CCC1(C(=NO)C2)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 7, 7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one oxime
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 167.25
Reinheit (%) 97%