missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,7-Dioxaspiro-[5.5]-undecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025928
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
180-84-7
C9H16O2
156.225
MFCD00011578
GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olean, unii-khi3qeq4zj, 1,7-dioxaspiro 5,5 undecane, khi3qeq4zj, r-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, s-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olive-fly ketal, eco-trap
67437
1,7-Dioxaspiro[5.5]Undecan
C1CCOC2(C1)CCCCO2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
180-84-7
C9H16O2
156.225
MFCD00011578
GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olean, unii-khi3qeq4zj, 1,7-dioxaspiro 5,5 undecane, khi3qeq4zj, r-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, s-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olive-fly ketal, eco-trap
67437
1,7-Dioxaspiro[5.5]Undecan
C1CCOC2(C1)CCCCO2

Suitable for use in organic farming.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Geeignet für den Einsatz im ökologischen Landbau.

Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.0 g/l.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Dichte 1.02
Siedepunkt 193°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.464
Menge 5 g
Beilstein 105997
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1.0g/L.
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'