Learn More
1,8-Dibromoctan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 8-Dibromooctane |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 15.0°C to 16.0°C |
Farbe | Gelb |
Dichte | 1.4600g/mL |
Siedepunkt | 270.0°C to 272.0°C |
Flammpunkt | >112°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |