Learn More
1,8-Naphthalensäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021252
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11415623 50 g 50 Gramm
11425623 250 g 250 Gramm
11405623 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11415623
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13519.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 81-84-5 | C12H6O3 | 198.18 g/mol
1,8-Naphthalic anhydride is used as a seed protectant and to prepare dyestuffs and optical brighteners. It is used in the preparation of napthalimide analogues, which finds application as anticancer agents. Further, it is used as fluorescent brightening agent for polymeric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,8-Naphthalanhydrid wird als Saatgutschutzmittel und zur Herstellung von Farbstoffen und optischen Aufhellern verwendet. Es wird in der Vorbereitung von Napthalimid-Analoga verwendet, die als Krebsmedikament Anwendung finden. Darüber hinaus wird es als fluoreszierendes Aufhellungsmittel für polymere Materialien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther und Alkohol. Schwer löslich in Essigsäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-84-5
Summenformel C12H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 198.18
MDL-Nummer MFCD00006925
InChI-Schlüssel GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-naphthalic anhydride, benzo de isochromene-1,3-dione, naphthalic anhydride, protect, naphthalic acid anhydride, 1,8-naphthalic acid anhydride, pakarli, protect agrochemical, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione
PubChem CID 6693
ChEBI CHEBI:82246
IUPAC-Name 3-Oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
SMILES O=C1OC(=O)C2=C3C(C=CC=C13)=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Naphthalic anhydride
Schmelzpunkt 269°C to 273°C
Menge 50 g
Beilstein 153190
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether and alcohol. Slightly soluble in acetic acid. Insoluble in water.
Formelmasse 198.18
Reinheit (%) 97%