Learn More
1,8-Naphthalinanhydrid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781545 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10781545 2.5 kg 2.50 Kilogramm
10466940 100 g 100 Gramm
10655752 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10781545 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128140025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 81-84-5 | C12H6O3 | 198.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81-84-5
Summenformel C12H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 198.18
MDL-Nummer MFCD00006925
InChI-Schlüssel GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-naphthalic anhydride, benzo de isochromene-1,3-dione, naphthalic anhydride, protect, naphthalic acid anhydride, 1,8-naphthalic acid anhydride, pakarli, protect agrochemical, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione
PubChem CID 6693
ChEBI CHEBI:82246
IUPAC-Name 3-Oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
SMILES O=C1OC(=O)C2=C3C(C=CC=C13)=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material 1, 8-Naphthalic anhydride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >269.0°C
Farbe Beige bis Braun
Flammpunkt 272°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 2.5 kg
Beilstein 17, 521
Fieser 01,713
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetic acid
Formelmasse 198.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,8-Naphthalic anhydride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.