Learn More
1,8-Octandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-176608
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
629-41-4
C8H18O2
146.23
OEIJHBUUFURJLI-UHFFFAOYSA-N
69420
CHEBI:44630
Octan-1,8-diol
C(CCCCO)CCCO
629-41-4
C8H18O2
146.23
OEIJHBUUFURJLI-UHFFFAOYSA-N
69420
CHEBI:44630
Octan-1,8-diol
C(CCCCO)CCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 8-Octanediol
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60.0°C to 62.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 278.8°C
Flammpunkt 128°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO(CH2)8OH
Menge 25 g
Beilstein 01, 490
Synonym 1,8-octanediol, octamethylene glycol, 1,8-dihydroxyoctane, octan-1,8-diol, 1,8-octandiol, 1, 8-octandiol, octane-1,8-diol;, acmc-209nan, ksc358i9p
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water.
Viskosität 20.6 mPa.s (70°C)
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Octanediol, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.