Learn More
1,9-Diphenyl-1,3,6,8-nonat-traen-5-on,97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458197 5 g 5 Gramm
11468197 25 g -
11478197 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17568.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 622-21-9 | Molecular Formula: C21H18O | Molecular Weight: 286.374 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-21-9
Summenformel C21H18O
Molekulargewicht (g/mol) 286.374
MDL-Nummer MFCD00004792
InChI-Schlüssel RLJALOQFYHCJKG-XCBHXTLASA-N
Synonym acetone, dicinnamylidene, 1z,3e,6e,8e-1,9-diphenylnona-1,3,6,8-tetraen-5-one, 1,9-diphenylnona-1,3,6,8-tetraen-5-one, 1,3,6,8-nonatetraen-5-one, 1,9-diphenyl, 1,6,8-nonatetraen-5-one, 1,9-diphenyl, 1z,3e,6e,8e-1,9-diphenyl-5-nona-1,3,6,8-tetraenone
PubChem CID 6436875
IUPAC-Name (1 Z,3 E,6 E,8 E)-1,9-diphenylnona-1,3,6,8-tetraen-5-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC(=O)C=CC=CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,9-Diphenyl-1,3,6,8-nonatetraen-5-one
Schmelzpunkt 141°C to 143°C
Menge 5 g
Formelmasse 286.37
Reinheit (%) 98%