Learn More
1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13-Tetraoxa-4-Azahexadecan-16-oic Acid, TRC
Artikelnummer. 30395798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30395798 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395798 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF472470100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13-tetraoxa-4-azahexadecan-16-oic Acid
CAS 867062-95-1
Summenformel C24H29NO7
Menge 100 mg
Synonym 1-(9H-Fluoren-9-ylmethyl) Ester 5,8,11-Trioxa-2-azatetradecanedioic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C24H29NO7/c26-23(27)9-11-29-13-15-31-16-14-30-12-10-25-24(28)32-17-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-8,22H,9-17H2,(H,25,28)(H,26,27)
SMILES OC(=O)CCOCCOCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Molekulargewicht (g/mol) 443.49