Learn More
1-Acetyl-2-Naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408457 25 g 25 Gramm
11329609 5 g 5 Gramm
11418457 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18537.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 574-19-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 574-19-6
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00012131
InChI-Schlüssel VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
PubChem CID 68455
IUPAC-Name 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-2-naphthol
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Siedepunkt 130°C to 132°C (2 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1869900
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%