Learn More
1-Acetyl-4-Fluoronaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11471597 1 g 1 Gramm
11481597 5 g 5 Gramm
11491597 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25004.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 316-68-7 | C12H9FO | 188.201 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 316-68-7
Summenformel C12H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 188.201
MDL-Nummer MFCD00134475
InChI-Schlüssel GAMOBQXCYKWQLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethanone, 1-acetyl-4-fluoronaphthalene, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethanone, 4-fluoro-1-acetonaphthone, ethanone, 1-4-fluoro-1-naphthalenyl, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethan-1-one, 4'-fluoro-1'-acetonaphthone, 1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethan-1-one, 4-fluoroacetonaphthone, 4'-fluoro-1'acetonaphthone
PubChem CID 67568
IUPAC-Name 1-(4-fluornaphthalen-1-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Dichte 1.21
Siedepunkt 164°C to 166°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.608
Menge 1 g
Formelmasse 188.2
Reinheit (%) 97%