Learn More
1-Aminobenzotriazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480207
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16480207 50 mg 50 Milligramm
16444876 100 mg -
16420976 200 mg -
16411556 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16480207 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103389
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 1-Aminobenzotriazole is a nonspecific and irreversible inhibitor of cytochrome P450 (P450).
1-Aminobenzotriazole is a nonspecific and irreversible inhibitor of cytochrome P450 (P450).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminobenzotriazole
Physikalische Form Solid
CAS 1614-12-6
Farbe Tan
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H6N4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym ABT 3-Aminobenzotriazole
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (745.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (372.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES NN1N=NC2=CC=CC=C21
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research