Learn More
(+/-)-1-Aminoindan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417917 1 g 1 Gramm
11427917 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16585.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 34698-41-4 | C9H12N | 134.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34698-41-4
Summenformel C9H12N
Molekulargewicht (g/mol) 134.20
MDL-Nummer MFCD00003799
InChI-Schlüssel XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
Synonym 1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
PubChem CID 123445
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-Inden-1-amin
SMILES [NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Aminoindane
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 1.038
Siedepunkt 225°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.562
Menge 1 g
Beilstein 3196205
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 99%