Learn More
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31022339
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31022339 5 g
31021822 25 g
31015164 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31022339 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1501365g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Azabicyclo[2.2.2]octane
CAS 100-76-5
Summenformel C7H13N
MDL-Nummer MFCD00006690
Menge 5 g
SMILES N1(CC2)CCC2CC1
Molekulargewicht (g/mol) 111.18
Reinheit (%) 98%