missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies 1-Azakenpaullone
Beschreibung
- 1-Azakenpaullone is a potent and highly selective inhibitor of glycogen synthase kinase 3β (IC50 = 18 nM) and is highly preferential to GSK3β versus other cyclin-dependent kinases (CDKs) including CDK/cyclin B and CDK5/p25 (IC50 = 2 μM and 4.2 μM, respectively; Kunick et al.)
- In combination with ID-8 (Catalog #72502) and FK506 (Catalog #74152), supports human pluripotent stem cells in long-term propagation, maintaining pluripotency, and capacity to differentiate (Yasuda et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 676596-65-9 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C15H10BrN3O |
| Reinheit | ≥ 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?