Learn More
1-BCP, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16446067 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16446067 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101363
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 1-BCP (Piperonylic acid piperidide) is a centrally active drug that modulates AMPA receptor gated currents. 1-BCP is a memory-enhancing agent.
1-BCP (Piperonylic acid piperidide) is a centrally active drug that modulates AMPA receptor gated currents. 1-BCP is a memory-enhancing agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-BCP
CAS 34023-62-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H15NO3
Menge 5 mg
Synonym Piperonylic acid piperidide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (428.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OCO2)C2=C1)N3CCCCC3
Molekulargewicht (g/mol) 233.26
Formelmasse 233.26
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation