Learn More
1-Benzhydrylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382467
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11382467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11530.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 841-77-0 | C17H20N2 | 252.361 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 841-77-0
Summenformel C17H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 252.361
MDL-Nummer MFCD00038379
InChI-Schlüssel NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-diphenylmethyl piperazine, benzhydrylpiperazine, n-benzhydrylpiperazine, 1-benzhydryl-piperazine, diphenylmethylpiperazine, norcyclizine, normethylcyclizine, piperazine, 1-diphenylmethyl, 4-benzhydrylpiperazine, n-diphenylmethyl piperazine
PubChem CID 70048
IUPAC-Name 1-benzhydrylpiperazin
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzhydrylpiperazine
Schmelzpunkt 91°C to 92°C
Menge 25 g
Beilstein 222773
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 252.36
Reinheit (%) 97%