Learn More
1-Benzyl-3-pyrrolin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318856 5 g 5 Gramm
11308856 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19496.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6913-92-4 | C11H13N | 159.232 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6913-92-4
Summenformel C11H13N
Molekulargewicht (g/mol) 159.232
MDL-Nummer MFCD00012324
InChI-Schlüssel LRFHKHHUKGZIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-pyrroline, 1-benzyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-benzylpyrroline, n-benzyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro-1-phenylmethyl, maleimide-related compound 16, l-benzyl-3-pyrroline, n-benzyl 3-pyrroline, 1-benzylpyrroline
PubChem CID 561506
IUPAC-Name 1-benzyl-2,5-dihydropyrrol
SMILES C1C=CCN1CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-pyrroline
Dichte 0.837
Siedepunkt 60°C (1 mmHg)
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.542
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 111101
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 159.23
Reinheit (%) ≥98%