Learn More
1-Benzol-2-Methyl-3-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7052805
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15412298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55899.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20876-37-3
Summenformel C14H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 243.262
MDL-Nummer MFCD00100652
InChI-Schlüssel PBSZHNXXFIYDBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-benzyloxy-6-nitrotoluene, 6-benzyloxy-2-nitrotoluene, benzene, 2-methyl-1-nitro-3-phenylmethoxy, acmc-1cjof, maybridge1_002032, ksc496g7p, benzyl 3-nitro-o-tolyl ether, 1-benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene #
PubChem CID 292648
IUPAC-Name 2-methyl-1-nitro-3-phenylmethoxybenzol
SMILES CC1=C(C=CC=C1OCC2=CC=CC=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Farbe Braun bis gelb
Menge 1 g
Formelmasse 243.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver