Learn More
1-Benzyloxy-3-iodbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368406 1 g 1 Gramm
11378406 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17442.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 107623-21-2 | C13H11IO | 310.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107623-21-2
Summenformel C13H11IO
Molekulargewicht (g/mol) 310.13
MDL-Nummer MFCD01318100
InChI-Schlüssel QMKHOPJXDQAHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyloxy-3-iodobenzene, 3-iodobenzyloxybenzene, 1-benzyloxy-3-iodo-benzene, benzene,1-iodo-3-phenylmethoxy, benzene, 1-iodo-3-phenylmethoxy, pubchem3066, 3-benzyloxyiodobenzene, acmc-1c7zz, 1-benzyl-oxy-3-iodobenzene
PubChem CID 4228019
IUPAC-Name 1-iod-3-phenylmethoxybenzol
SMILES IC1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyloxy-3-iodobenzene
Schmelzpunkt 50°C to 51°C
Menge 1 g
Beilstein 3270112
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 310.14
Reinheit (%) 99%