Learn More
1-Bis(4-fluorophenyl)methyl Piperazine 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10366060 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10366060
Marke: Thermo Scientific 100180100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bis(4-fluorophenyl)methyl piperazine
Namenshinweis 97%
CAS 27469-60-9
Schmelzpunkt 89°C to 94°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C17H18F2N2
MDL-Nummer MFCD00038660
Menge 10 g
Synonym 1-bis 4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-bis-4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-4,4'-difluorobenzhydryl piperazine, 4,4'-difluorobenzhydrylpiperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methylpiperazine, 1 bis 4-fluorophenyl methyl-piperazine, piperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methyl, 4,4'-difluorobenzhydryl piperazine
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.34g/L (20°C). Other solubilities: >500g/L in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, acetone and dichloromethane
InChI-Schlüssel TTXIFFYPVGWLSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=C(C=C3)F
IUPAC-Name 1-[bis(4-fluorphenyl)methyl]piperazin
Molekulargewicht (g/mol) 288.342
PubChem CID 152932
Formelmasse 288.34
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bis(4-fluorophenyl)methyl piperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.