Learn More
1-Boc-1,2,3,6-Tetrahydropyridin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479327
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479327 5 g 5 Gramm
15489327 250 mg 250 Milligramm
15469327 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52574.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 85838-94-4 | C10H17NO2 | 183.251 g/mol
1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-1,2,3,6-Tetrahydropyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85838-94-4
Summenformel C10H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 183.251
MDL-Nummer MFCD04972245
InChI-Schlüssel SHHHRQFHCPINIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, tert-butyl 5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, tert-butyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate, tert-butyl 3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine, 1-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, n-boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine, n-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 1 2h-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester, 3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 13094787
IUPAC-Name tert-Butyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Siedepunkt 78°C to 84°C (5mmHg)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Dichte 1.029
Menge 5 g
Formelmasse 183.25
Reinheit (%) 97%