Learn More
1-Boc-2,6-Diazaspiro[3.3]heptanhemioxalat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448506 250 mg 250 Milligramm
15400629 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63763.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1041026-71-4
Summenformel C22H38N4O8
Molekulargewicht (g/mol) 486.566
MDL-Nummer MFCD12404932
InChI-Schlüssel PYRAMVPOMDHTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate oxalate 2:1, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxylate, tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate hemioxalate, tert-butyl 2,6-diazaspiro 3,3 heptane-2-carboxylate hemioxalate, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, ethanedioate 2:1, oxalic acid; bis tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate, 2-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptaneoxalate, 2-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptane hemioxalate, 1-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptane hemioxalate
PubChem CID 50902214
IUPAC-Name tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-carboxylat;oxalsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C1)CNC2.CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C1)CNC2.C(=O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-2,6-diazaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 250 mg
Formelmasse 441.54
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest