Learn More
(+/-)-1-Boc-3-brompyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
(±)-1-Boc-3-bromopyrrolidine is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(±)-1-Boc-3-brompyrrolidin wird in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
(±)-1-Boc-3-brompyrrolidin wird in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine |
Schmelzpunkt | 45°C to 53°C |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3077 |
Synonym | n-boc-3-bromopyrrolidine, 1-boc-3-bromopyrrolidine, 3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, +/--1-boc-3-bromopyrrolidine, acmc-209zg9, ^+-1-boc-3-bromopyrrolidine, rs 1-tertbutoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, rs 1-tert-butoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, 2-methyl-2-propanyl 3-bromo-1-pyrrolidinecarboxylate |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 250.14 |
Reinheit (%) | 95% |