Learn More
1-Boc-3-(Methylaminomethyl)azetidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403678
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15403678 250 mg 250 Milligramm
15413678 500 mg 500 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15403678
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57133.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1049730-81-5 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1049730-81-5
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.28
MDL-Nummer MFCD08061965
InChI-Schlüssel LNDGYTKISRFVOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-methylamino methyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-methylamino methyl azetidine, tert-butyl3-methylamino methyl azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-methylamino methyl, 1-n-boc-3-methylaminomethylazetidine, 1-boc-3-methylaminomethyl azetidine, 1-n-boc-3-methylaminomethyl-azetidine, 3-methylamino methyl azetidine,n1-boc protected, 3-methylamino methyl azetidine, n1-boc protected
PubChem CID 46840011
IUPAC-Name tert-Butyl-3-(methylaminomethyl)azetidin-1-carboxylat
SMILES CNCC1CN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-(methylaminomethyl)azetidine
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 250 mg
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 95%