Learn More
1-Boc-3-(Methylaminomethyl)azetidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413678
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15413678
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57133.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1049730-81-5 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1049730-81-5
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.28
MDL-Nummer MFCD08061965
InChI-Schlüssel LNDGYTKISRFVOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-methylamino methyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-methylamino methyl azetidine, tert-butyl3-methylamino methyl azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-methylamino methyl, 1-n-boc-3-methylaminomethylazetidine, 1-boc-3-methylaminomethyl azetidine, 1-n-boc-3-methylaminomethyl-azetidine, 3-methylamino methyl azetidine,n1-boc protected, 3-methylamino methyl azetidine, n1-boc protected
PubChem CID 46840011
IUPAC-Name tert-Butyl-3-(methylaminomethyl)azetidin-1-carboxylat
SMILES CNCC1CN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-(methylaminomethyl)azetidine
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 500 mg
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 95%