Learn More
1-Boc-homopiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047145
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11378656
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17728.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112275-50-0 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
1-Boc-homopiperazine is used in synthesis of potent anticoagulant. It is also used to produce 4-(7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinolin-11-yl)-[1,4]diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester by reaction with 11-bromo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-Homopiperazin wird zur Synthese von potentem Antikoagulans verwendet. Wird auch zur Herstellung von 4-(7,8,9,10-Tetrahydro-6H-Cyclohepta[b]Chinolin-11-yl)-[1,4]Diazepan-1-Carbonsäure-tert-Butylester durch Reaktion mit 11-Brom-7,8,9,10-Tetrahydro-6H-Cyclohepta[b]Chinolin verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112275-50-0
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.282
MDL-Nummer MFCD00276987
InChI-Schlüssel WDPWEXWMQDRXAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-homopiperazine, 1-boc-hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, 1-boc-1,4-diazepane, n-boc-homopiperazine, boc-hopiz, boc-homopiperazine, n-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, tert-butyl 1-homopiperazinecarboxylate
PubChem CID 2756058
IUPAC-Name tert-Butyl-1,4-diazepan-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-homopiperazine
Siedepunkt 90°C (0.5mmHg)
Brechungsindex 1.471
UN-Nummer UN2735
Beilstein 7581789
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Dichte 1.016
Menge 1 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Formelmasse 200.28
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 98%