Learn More
1-Boc-indolin-5-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester is used as disinfector, tanning agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-Indoline-5-Boronsäurepinacolester wird als Desinfektionsmittel, Gerbmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
1-Boc-Indoline-5-Boronsäurepinacolester wird als Desinfektionsmittel, Gerbmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol. |
Formelmasse | 345.25 |
Reinheit (%) | 97% |