Learn More
1-Boc-N-Fmoc-L-Tryptophan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15436048 5 g 5 Gramm
15446048 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436048 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59663.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 143824-78-6 | C31H30N2O6 | 526.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143824-78-6
Summenformel C31H30N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 526.59
MDL-Nummer MFCD00153366
InChI-Schlüssel ADOHASQZJSJZBT-SANMLTNESA-N
Synonym fmoc-trp boc-oh, fmoc-l-trp boc-oh, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n1-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-tert-butoxycarbonyl indol-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-trp boc, pubchem10048, 1-boc-n-fmoc-l-tryptophan, ksc910o8t, n1-boc-nalpha-fmoc-l-tryptophan
PubChem CID 9849766
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-N-Fmoc-L-tryptophan
Schmelzpunkt ∽97°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 7698009
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Optische Drehung −21° (c=1 in DMF)
IUPAC-Name 3-{1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-1H-indol-3-yl}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propansäure
Formelmasse 526.58
Reinheit (%) 97%