Learn More
1-Brom-2,3,5-Trifluorbenzol, 98 %
Artikelnummer. 11490441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490441 5 g 5 Gramm
11480441 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490441 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20000.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133739-70-5
Summenformel C6H2BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 210.98
MDL-Nummer MFCD00012232
InChI-Schlüssel XSMLLZPSNLQCQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5-trifluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,5-trifluoro, 1-bromo-2,3,5-trifluoro-benzene, pubchem2305, acmc-209bte, intermediates-zcf02035, 2,3,5-trifluorobromo benzene, 2,3,5-trifluorophenyl bromide, paragos 390204, benzene,1-bromo-2,3,5-trifluoro
PubChem CID 2736399
IUPAC-Name 1-Brom-2,3,5-Trifluorbenzol
SMILES FC1=CC(F)=C(F)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
Dichte 1.777
Siedepunkt 143°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Brechungsindex 1.485
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 7369071
Formelmasse 210.98
Reinheit (%) 98%