Learn More
1-Brom-2,4,5-trifluorbenzol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10093240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Glasflasche; 5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10093240 Glasflasche; 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10093240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 271160050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2, 4, 5-trifluorobenzene
Namenshinweis 99%
CAS 327-52-6
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.8020g/mL
Siedepunkt 143.0°C to 144.0°C
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H2BrF3
Strukturformel BrC6H2F3
Brechungsindex 1.4850 to 1.4870
MDL-Nummer MFCD00000306
Menge 5g
Beilstein 05, 679
Relative Dichte 1.802
Synonym 2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
InChI-Schlüssel DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
IUPAC-Name 1-Brom-2,4,5-Trifluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 210.98
PubChem CID 67597
Formelmasse 210.98
Reinheit (%) 98%