Learn More
1-Brom-2,4-Difluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488046
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488046 500 g 500 Gramm
11468046 25 g 25 Gramm
11478046 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14098.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 348-57-2 | C6H3BrF2 | 192.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-57-2
Summenformel C6H3BrF2
Molekulargewicht (g/mol) 192.99
MDL-Nummer MFCD00000330
InChI-Schlüssel MGHBDQZXPCTTIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-difluoro, 1-bromo-2,4-difluoro-benzene, bromo-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluoro-1-bromobenzene, attercop-chm at130629, fr cf de, pubchem2301, 2.4-difluorobromobenzene, acmc-1adm3
PubChem CID 67674
IUPAC-Name 1-Brom-2,4-Difluorbenzol
SMILES FC1=CC=C(Br)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.708
Siedepunkt 145°C to 146°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Brechungsindex 1.505
Menge 500 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1680892
Formelmasse 192.99
Reinheit (%) ≥98%