Learn More
1-Brom-2,4-Dimethoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427087 25 g -
11437087 100 g 100 Gramm
11447087 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14439.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17715-69-4 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17715-69-4
Summenformel C8H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 217.06
MDL-Nummer MFCD00009844
InChI-Schlüssel NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybromobenzene, 1,3-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromo-3-methoxyanisole, benzene, 1-bromo-2,4-dimethoxy, 4-bromoresorcinol dimethyl ether, 4-bromoresocinol dimethyl ether, 4-bromo-1,3-dimethoxybenzene, 1-brom-2,4-dimethoxybenzol, pubchem3036, acmc-1c5dw
PubChem CID 87266
IUPAC-Name 1-Brom-2,4-Dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(Br)C(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
Schmelzpunkt 24°C to 26°C
Dichte 1.496
Siedepunkt 153°C to 155°C (18 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.572
Menge 25 g
Beilstein 1867593
Formelmasse 217.07
Reinheit (%) 98%