Learn More
1-Brom-2,4-dimethoxybenzol 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522921 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10522921 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10255280 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522921 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 134170050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 17715-69-4
Summenformel C8H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 217.06
MDL-Nummer MFCD00009844
InChI-Schlüssel NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybromobenzene, 1,3-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromo-3-methoxyanisole, benzene, 1-bromo-2,4-dimethoxy, 4-bromoresorcinol dimethyl ether, 4-bromoresocinol dimethyl ether, 4-bromo-1,3-dimethoxybenzene, 1-brom-2,4-dimethoxybenzol, pubchem3036, acmc-1c5dw
PubChem CID 87266
IUPAC-Name 1-Brom-2,4-Dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(Br)C(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2, 4-dimethoxybenzene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 25°C to 26°C
Farbe Gelb
Dichte 1.5070g/mL
Siedepunkt 153°C to 155°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H3(OCH3)Br
Brechungsindex 1.5718 to 1.5738
Menge 5 mL
Beilstein 06, II, 819
Relative Dichte 1.507
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 217.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke