Learn More
1-Brom-2,4-Dinitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459917 25 g 25 Gramm
11469917 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11459917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22867.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 584-48-5 | C6H3BrN2O4 | 247.004 g/mol
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene has been used in the preparation of 2,4-dinitrophenol via treatment with KO2-crown ether complex in benzene. It is used as substrate in protein determination and glutathione S-transferase (GST) assay of chicken and rat prostaglandin D2 synthase (PGDS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2,4-dinitrobenzol wird bei der Herstellung von 2,4-Dinitrophenol durch Behandlung mit einem KO2-Kronen-Etherkomplex in Benzol verwendet. Es wird als Substrat für die Proteinbestimmung und den Glutathion-S-Transferase-(GST)-Assay der Prostaglandin-D2-Synthase (PGDS) von Hühnern und Ratten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar).
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-48-5
Summenformel C6H3BrN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 247.004
MDL-Nummer MFCD00041873
InChI-Schlüssel PBOPJYORIDJAFE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11441
ChEBI CHEBI:58999
IUPAC-Name 1-Brom-2,4-dinitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3459
Synonym 2,4-dinitrobromobenzene, 4-bromo-1,3-dinitrobenzene, o,p-dinitrophenyl bromide, 2,4-dinitrophenyl bromide, dnbb, benzene, 1-bromo-2,4-dinitro, 2, 4-dinitrobromobenzene, 1-bromo-2,4-dinitrobenze, unii-4ms3ftw380, ccris 1801
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly miscible).
Formelmasse 247.01
Reinheit (%) 98%