Learn More
1-Bromo-2,6-difluorobenzene, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10655521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10655521 5 g Glasflasche 5 Gramm
10241143 1 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10655521 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 297390050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Chemische Identifikatoren
CAS 64248-56-2
Summenformel C6H3BrF2
Molekulargewicht (g/mol) 192.991
MDL-Nummer MFCD00009894
InChI-Schlüssel HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
PubChem CID 123557
IUPAC-Name 2-Brom-1,3-Difluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2, 6-difluorobenzene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3Br
Brechungsindex 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 192.99
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid