Learn More
1-Brom-2-Chlor-4-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11341957 50 g 50 Gramm
11331957 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11341957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07573.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 29682-39-1 | C6H3BrClNO2 | 236.449 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29682-39-1
Summenformel C6H3BrClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 236.449
MDL-Nummer MFCD00051514
InChI-Schlüssel YKSXEJZFIQAUHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-chloronitrobenzene, benzene,1-bromo-2-chloro-4-nitro, pubchem22601, acmc-209vlc, 2-chloro-4-nitro-bromobenzene, 4-bromo-3-chloro-nitrobenzene, bromo-2-chloro-4-nitrobenzene, 1-bromanyl-2-chloranyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 34667
IUPAC-Name 1-Brom-2-Chlor-4-nitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2253107
Formelmasse 236.45
Reinheit (%) 98%