Learn More
1-Brom-2-cyclohexylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11334895 25 g 25 Gramm
11314895 1 g 1 Gramm
11324895 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334895 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18059.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59734-92-8 | C12H15Br | 239.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59734-92-8
Summenformel C12H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 239.16
MDL-Nummer MFCD02093987
InChI-Schlüssel BXMDAGGQRIDSPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-cyclohexyl-benzene, benzene, 1-bromo-2-cyclohexyl, acmc-20aoxa, l-bromo-2-cyclohexylbenzene, 2-bromo-1-cyclohexylbenzene
PubChem CID 10944502
IUPAC-Name 1-bromo-2-cyclohexylbenzene
SMILES BrC1=CC=CC=C1C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-cyclohexylbenzene
Dichte 1.295
Siedepunkt 79°C to 83°C (0.01 mmHg)
Brechungsindex 1.5605
Menge 25 g
Beilstein 2365764
Formelmasse 239.16
Reinheit (%) 97%