Learn More
1-Brom-2-Ethylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495427 100 g 100 Gramm
11475427 5 g 5 Gramm
11485427 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23449.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1973-22-4 | C8H9Br | 185.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1973-22-4
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00000077
InChI-Schlüssel HVRUGFJYCAFAAN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16089
IUPAC-Name 1-Brom-2-ethylbenzol
SMILES CCC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-ethylbenzene
Schmelzpunkt -68°C
Dichte 1.338
Siedepunkt 199°C to 200°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.5485
Menge 100 g
Beilstein 1929735
Synonym o-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbromobenzene, 1-ethyl-2-bromobenzene, 2-bromo-1-ethylbenzene, 1-bromo-2-ethyl-benzene, benzene,1-bromo-2-ethyl, o-ethylbromobenzene, 2-bromophenyl ethane, bromo-2-ethylbenzene
Formelmasse 185.06
Reinheit (%) 98%