Learn More
1-Brom-2-fluor-4-iodobenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489466 25 g 25 Gramm
11479466 5 g 5 Gramm
11499466 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19190.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 136434-77-0 | C6H3BrFI | 300.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136434-77-0
Summenformel C6H3BrFI
Molekulargewicht (g/mol) 300.90
MDL-Nummer MFCD00042577
InChI-Schlüssel OCODJNASCDFXSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluoroiodobenzene, 3-fluoro-4-bromo iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-bromo-iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-i, pubchem3231, acmc-209c5x, 3-fluoro-4-bromoiodobenzene, ksc490o1h
PubChem CID 2725006
IUPAC-Name 1-Brom-2-Fluor-4-Iodbenzol
SMILES FC1=C(Br)C=CC(I)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Siedepunkt 80°C (2.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 4740251
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 300.9
Reinheit (%) 97%