Learn More
1-Brom-2-Fluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11433364
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11433364 500 g 500 Gramm
11413364 25 g 25 Gramm
11423364 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11433364 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10635.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1072-85-1 | C6H4BrF | 175 g/mol
1-Bromo-2-fluorobenzene is used as a reactant with cyclopenta-1,3-diene to produce 1,4-dihydro-1,4-methano-naphthalene. This reaction will need reagent Mg, and solvent diethyl ether. The reaction time is 3 hours with the temperature of 20°C,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromo-2-Fluorobenzol wird als Reaktant mit Cyclopenta-1,3-dien zur Herstellung von 1,4-Dihydro-1,4-Methano-Naphthalin verwendet. Diese Reaktion erfordert das Reagenz Mg und Diethylether als Lösungsmittel. Die Reaktionszeit beträgt 3 Stunden bei einer Temperatur von 20 °C,
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1072-85-1
Summenformel C6H4BrF
Molekulargewicht (g/mol) 175
MDL-Nummer MFCD00000282
InChI-Schlüssel IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
PubChem CID 61259
IUPAC-Name 1-Brom-2-Fluorbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)F)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-fluorobenzene
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.601
Siedepunkt 155°C to 157°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.534
Menge 500 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1071819
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 99%